Learn More
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
Codice prodotto. 17718879
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
10 L/min.
25 L/min.
40 L/min.
Purezza dell'azoto:
>97%
>99%
>99.5%
Pressione di uscita:
3 bar
8 bar
Codice prodotto. 17718879
Marca: Schmidlin™ DBEVO10EU
This generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increases efficiency and return on investment
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • LC/MS grade purity
  • Integrated, low noise, oil-free compressors
  • Proprietary carbon molecular sieve technology
  • Complete 'plug and play' LC/MS solution
Specifica
Profondità (sistema metrico) 83.5 cm
Portata 10 L/min.
Altezza (sistema metrico) 68 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 3 bar
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.5 cm
Collegamenti Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in.
Requisiti elettrici 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Purezza dell'azoto >99.5%
Wattage 1800 W
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.