Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90%, from Streptomyces argillaceus
Codice prodotto. 10432971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 10432971
Marca: Thermo Scientific Chemicals 415090050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18378-89-7
Formula molecolare C52H76O24
Molecular Weight (g/mol) 1085.156
Numero MDL MFCD00135618
InChI Key CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
PubChem CID 122172942
IUPAC Name (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mithramycin A
Tipo Mithramycin A
Nota nome 90%
Forma fisica Powder
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180.0°C to 183.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Colore Brown to Red
Quantità 5 mg
Intervallo percentuale saggio 90%
Indice di Merck 15, 7652
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene
Peso formulazione 1085.16
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mithramycin A
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.