Learn More
Tocris Bioscience™ Mitomycin C
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18792554
Click to view available options
Quantità:
2 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
Codice prodotto. 18792554
Marca: Tocris Bioscience™ 3258/10
DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-07-7
Formula molecolare C15H18N4O5
Specifica
Materiale o nome chimico Mitomycin C
Quantità 10 mg
Peso formulazione 334.33
Product Type Mitomycin C
Purezza >98%
Peso molecolare 334.332