Learn More
Tocris Bioscience™ MitoPY1
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18063862
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 18063862
Marca: Tocris Bioscience™ 4428/10
Fluorescent mitochondrial hydrogen peroxide indicator
Fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide (H2O2) in mitochondria of living cells. Displays enhanced emission at 528 nm in the presence of H2O2. Selective for H2O2 over superoxide, nitric oxide and hydroxyl radical. Detects local increases in H2O2 in an in vitro model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico MitoPY1
CAS 1041634-69-8
Quantità 10 mg
Formula molecolare C52H53BIN2O5P
Peso formulazione 954.68
Purezza >98%
Peso molecolare 954.693