Learn More
Mitotane, MedChemExpress
Codice prodotto. 16426286
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 16426286
Marca: Medchem Express HY13690
MedChemExpress Mitotane(2,4′-DDD), an isomer of DDD and derivative of DDT, is an antineoplastic medication used in the treatment of adrenocortical carcinoma.
Mitotane(2,4′-DDD), an isomer of DDD and derivative of DDT, is an antineoplastic medication used in the treatment of adrenocortical carcinoma.
Specifica
Materiale o nome chimico Mitotane
Forma fisica Solid
CAS 53-19-0
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H10Cl4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo 2,4′-DDD o,p'-DDD
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2Cl)C(Cl)Cl)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 320.04
Peso formulazione 320.04
Percent Purity 99.73%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.