Learn More
Mitotane
Codice prodotto. 16671842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16671842
Marca: Thermo Scientific Acros 109850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53-19-0 | C14H10Cl4 | 320.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53-19-0
Formula molecolare C14H10Cl4
Molecular Weight (g/mol) 320.03
InChI Key JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1-chloro-4-[2,2-dichloro-1-(2-chlorophenyl)ethyl]benzene
SMILES ClC(Cl)C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Mitotane
Punto di fusione 77.0°C to 78.0°C
Formula lineare (ClC6H4)2CHCHCl2
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 6301
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol, isooctane and, ccl4
Peso formulazione 320.04