Learn More
Micronova™ Mitt wipe controlled environment NovaPoly double thin sponge 305mm PolyMitt
Codice prodotto. 13127756 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13127756
Marca: Micronova™ MWDT611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MittWipes™ Wipers offer a high-quality wiper with the security of a glove. The basic mitt fits over a gloved hand, allowing easier cleaning of hard to reach areas around carts, shelving, tanks and tubing. Can also be used as a protective layer over standard gloves.
  • Microfibre
  • Double thin foam interior for increased absorbency
  • Fits comfortably over a gloved hand
  • Can be used as a protective layer over standard gloves in some clean build and maintenance applications
Specifica
Materiale Polyester
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Fits comfortably over a gloved hand, for easy cleaning of hard-to-reach areas around carts, shelving, tanks and tubing. Can also be used as a protective layer over standard gloves
Include Foam interior