Learn More
Heidolph™ Mix 'n' Heat Ultimate
Codice prodotto. p-200007134 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17894437
Marca: Heidolph™ 5064110000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mix 'n' Heat Ultimate offers precision and networking opportunities when heating or stirring.
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate apre la strada ai metodi di lavoro lungimiranti: Dotato di numerose interfacce, soddisfa ogni esigenza di digitalizzazione e networking. Le interfacce RS 232 e USB B permettono un comando attraverso il nostro soluzione Hei-PROCESS. Con l’interfaccia LAN, potete direttamente integrare il dispositivo in una rete, mentre l’interfaccia USB A montata sul fronte permette la registrazione dati attraverso una chiavetta USB. Utilizzate l’interfaccia USB C e combinate l’agitatore magnetico con la piattaforma elevatrice da laboratorio Heidolph per poter lavorare ancore più agevole e sicuro.
  • Per regolare la temperature, potete selezionare tra tre modi di riscaldamento: FAST per il riscaldamento particolarmente rapido così come PRECISE e PRECISE+ per il controllo particolarmente preciso della vostra temperatura impostata senza sbalzi - così, i campioni sensibili sono protetti in maniera ottimale. A tal fine, il dispositivo è compatibile con il sensore di temperatura Pt1000 così come con il doppio sensore Pt1000 che permette la misura simultanea nel vostro campione e nel liquido del bagno termostatico. La possibilità di programmare rampe e di creare profili vi da il pieno controllo e aumenta la precisione e la riproducibilità dei vostri esperimenti.
  • La velocità d’agitazione può essere impostata a tre livelli (prestazione alla partenza). Inoltre, potete impostare la direzione di rotazione della barra di agitazione e beneficiare di una rilevazione di interruzione automatica. È così che il vostro campione è miscelato in maniera ottimale, anche se ci sono delle irregolarità durante l’agitazione.
  • Questo agitatore magnetico è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e gli elementi di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50 °C, proteggono dalle ustioni.
  • La piastra superiore brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm. Grazie alle sue dimensioni particolari, la piastra è adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Size 145 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 350°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Tipo di spina EU
N. di posizioni Multiple
Stirring Range 100 to 1400 rpm
Warranty 10 Years
Dimensioni (L x P x A) 299 x 168 x 106 mm
Certificazione/Conformità None
Display TFT