Learn More
Macherey-Nagel™ Mix VI Diamino/C18 ec Clean-up Mix
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chromabond QuEChERS Clean-up Mixes (EN 15662) |
| Tipo | Diamino/C18 ec Clean-up Mix |
| Volume (sistema metrico) | 15 mL |
| Quantità | 50 Pack |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering