Learn More
behr Labor-Technik™ Mixed-Bed Ion Exchanger Made Of Stainless Steel
Click to view available options
Portata:
500 L/hr.
700 L/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 74 mm |
| Tipo | E40d Pressure resistant mixed-bed unit made of V 4 A special alloy, permanent pressure resistant to 10 bar, complete with conductivity meter |
| Portata | 500 L/hr. |