Learn More
Cytiva Mixed Cellulose Ester Filtration Membrane
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Whatman mixed cellulose ester membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate. These membranes are characterized by a smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose filters. Also, the color contrast provided by the filter surface facilitates particle detection and minimises eye fatigue. The ME range has a lower cellulose acetate content compared to the WME range of membranes. Circles, gridded.
- Sterile options available for critical applications
- Excellent contrast for easier particle detection
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate
- The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product
- Higher dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- No surfactants to contaminate samples
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 12.5/100/12.5sec./mL/cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiological Colony Counting Procedures |
| Colore della griglia | Plain |
| Tipo di membrana | ME25 |
| N. per confezione | 100Pack |
| Tipo | Membrane Filter |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose