Learn More
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Codice prodotto. 11775295 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
3 μm
5μ m
8 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
pezzi 100
pezzi 200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11775295
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
  • Widely used membranes in analytical and research applications
  • Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
  • Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
Spezifikation
Punto di bolla 0.77bar
Colore White
Tipo di filtro Microfilter
Materiale MCE
Dimensione del poro 1.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 270mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids
Portata del gas 20L/min.
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt