Learn More
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Codice prodotto. 11795295 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
3 μm
5μ m
8 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 11795295
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
  • Widely used membranes in analytical and research applications
  • Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
  • Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
Specifica
Punto di bolla 0.69bar
Colore White
Tipo di filtro Microfilter
Materiale MCE
Dimensione del poro 3 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 320mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids
Portata del gas 28L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 25 mm