Learn More
Mixed Multi-Element Calibration Standard 4A, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15266106 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Codice prodotto. 15266106
Marca: SPEX Certiprep MXSTD4A100N
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Mixed Calibration Standards
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Mixed Calibration Std 4A, without Mercury
Nota nome Without Mercury
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-66-6, 7732-18-5, 7631-86-9, 7440-32-6, 7440-47-3
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Nomi componenti o analita Al(100mg/L),SiO2(100mg/L),Ti(100mg/L)
Tecnica Calibration of Conductivity Instrument
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento Al, SiO2, Ti
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 125 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mixed Calibration Standard 4A
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only