Learn More
Mixed Multi-Element Calibration Standards, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15256106 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 125 mL
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. 15256106
Marca: SPEX Certiprep MXSTDSETAN
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Mixed Calibration Multi-Element Standards without Mercury for AA & ICP, 125 mL, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Mixed Calibration Standards
  • 125 mL Volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Mixed Multi-Element Calibration Standards without Mercury
Nota nome Without Mercury
Imballaggio Bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Nomi componenti o analita Assurance Grade Mixed Calibration Standard 1A,Assurance Grade Mixed Calibration Standard 2A,Assurance Grade Mixed Calibration Standard 3A
Tecnica Calibration of Conductivity Instrument
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HNO3/Tr HF,5% HNO3,5% HNO3/tr HF
Quantità 5 x 125 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Set of 5 ICP Calibration Standards w/o Mercury
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only