Learn More
Eppendorf™ MixMate™, apparecchio base senza portaprovette
Codice prodotto. p-7161468 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16080542
Marca: Eppendorf™ 5353000510
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il miscelatore 3 in 1 per piastre, provette e miscelazione con funzione vortex. Questo strumento ad alta velocità assicura una miscelazione completa dei vostri campioni in pochi secondi. La straordinaria tecnologia 2DMixControl assicura una miscelazione ottimizzata con tecnologia anticontaminazione
  • Miscelatore ad alta velocità (3.000 rpm) per la miscelazione veloce ed efficiente di piccoli volumi in tutti i più comuni formati di recipienti fino a 50 mL
  • Tecnologia 2DMix-Control (orbita di miscelazione planare senza movimento verticale) per una miscelazione controllata e risultati riproducibili in pochi secondi
  • Tecnologia anti-spill per movimenti di miscelazione controllati, senza bagnare il coperchio per prevenire la contaminazione crociata
  • 5 portaprovette diversi (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 30/50 mL, piastre PCR da 96 pozzetti ) per una grande flessibilità nell'uso di recipienti
  • Funzione integrata ed ergonomica di vortex per vari formati di recipienti e una miscelazione distinta dei campioni
  • Minima trasmissione di vibrazioni alla mano/al braccio durante l'agitazione (certificato disponibile) per un funzionamento ergonomico (PhysioCare Concept™)
  • 5  softkey con parametri di miscelazione standard predefiniti, per un facile utilizzo
  • Stabile: rimane fermo anche con la massima velocità di miscelazione
  • Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente di lavoro confortevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 3000 rpm
Tensione 230 V
Wattage 40 W
Capacità Microtubes, Tubes, 1 x DWP/1 x PCR plate
Capacità provette 0.2 mL, 0.5 mL, 1.5 mL, 2.0 mL, 1 x DWP/1 x PCR plate
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 23 cm
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.2 kg
N. di posizioni 96 x 0.2 mL, 24 x 0.5 mL, 24 x 1.5 mL, 24 x 2.0 mL, 1 x DWP/1 x PCR plate