Learn More
MK 212 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001152
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001152
Marca: Tocris Bioscience 0941/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
5-HT2C agonist
5-HT receptor agonist; displays selectivity for 5-HT2C over 5-HT2A (IC50 values are 0.028 and 0.42 μM for human 5-HT2C and 5-HT2A receptors expressed in HEK293 cells respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64022-27-1
Formula molecolare C8H12Cl2N4
Molecular Weight (g/mol) 235.11
Numero MDL MFCD04975444
InChI Key PFIZGLUIYAZQFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-1-piperazinyl pyrazine, 6-chloro-2-1-piperazinyl pyrazine, 2-chloro-6-piperazin-1-yl pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-1-piperazinyl, tocris-0941, biomol-nt_000130, d02esw, gtpl165, 1-6-chloro-2-pyrazinyl piperazine, 6-chloro-2-1-piperazinyl-pyrazine
PubChem CID 107992
IUPAC Name hydrogen 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)pyrazine chloride
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CN=CC(=N1)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MK 212 hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 235.12
Percent Purity >99%