missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKT-077, MedChemExpress

Codice prodotto. 16416318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16416318

Marca: Medchem Express HY1509610mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.

MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.

Specifica

Materiale o nome chimico MKT-077
CAS 147366-41-4
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22ClN3OS2
Sinonimo FJ-776
Informazioni di solubilità DMSO : 56.67 mg/mL (131.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES CN(C1=CC=CC=C1S/2)C2=C3C(N(CC)/C(S\3)=C/C4=[N+](CC)C=CC=C4)=O.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 432.0
Peso formulazione 432.0
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Colore Brown
Quantità 10 mg
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato