Learn More
ML335, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490277
Marca: Medchem Express HY104005
MedChemExpress ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
Specifica
Materiale o nome chimico ML335
CAS 825658-06-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14Cl2N2O3S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 155 mg/mL (415.27 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 373.25
Peso formulazione 373.25
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.