Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale MLINE™
Estrema precisione nelle applicazioni di pipettaggio lunghe in serie. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius mLINE™ è la scelta più avanzata ed ergonomica per operatori che devono eseguire pipettaggi manuali ripetitivi di alta qualità. I modelli multicanale coprono la gamma completa di volumi da 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 725130
974.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21925" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision- Consistent results, even in long pipetting series
- Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
- Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
- One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
- Thermal insulation of internal components improves accuracy
- High chemical and UV resistance
- Frequently recommended by Health and Safety Officers
- Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
- Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
- Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
- Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
- Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Specifica
3 - 0.7% | |
Sì | |
8 | |
Mechanical Pipette | |
Ergonomico | |
1.50 - 0.25 |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Giallo | |
mLINE™ | |
Da 5 a 100 μl | |
0.1 μl | |
2 anni |