Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale MLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10594345 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 - 10 μl
1 to 10 mL
Da 0.1 a 3 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Incrementi:
0.002 μl
0.01 μl
0.02 μl
μ
0,2 μl
1 μl
10 μl
20 μl
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Accuracy:
0,6%, 0,8%, 2%
0.5%, 0.6%, 2%
0.6%, 0.6%, 1%
0.6%, 1.2%, 3%
0.8%, 1%, 2%
0.9%, 1.2%, 4%
1%, 1.5%, 2.5%
1.3%, 2.4%, 1%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10594345
Marca: Sartorius 725090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una precisione eccellente in operazioni di pipettaggio protratte. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius mLINE™ rappresenta la scelta più avanzata ed ergonomica per gli utenti attenti alla qualità che vogliano effettuare operazioni ripetitive di pipettaggio manuale. I modelli sono indicati per un'intera gamma di volumi che vanno da 0.1 μl a 10 ml.
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision
  • Consistent results, even in long pipetting series
  • Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • High chemical and UV resistance
Lightweight, comfortable and easy to use
  • Frequently recommended by Health and Safety Officers
  • Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
  • Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
  • Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
  • Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
  • Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Best compatibility is achieved when using Sartorius Optifit or SafetySpace Filter tips.
Certifications
Marcatura CE
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.6%, 1.2%, 3%
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Punte compatibili Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile
Colore Rosso
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line mLINE
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 1 to 10 mL
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 20 μl
Precisione Da 0.60 a 0.20
Monitoraggio UV
Warranty 2 anni