Learn More
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Grinding Balls
Codice prodotto. 10409112 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Zirconium Oxide
Diametro (sistema imperiale):
0.78 in.
0.98 in.
1.18 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10409112
Marca: RETSCH 05.368.0092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with MM 400 Mixer Mills
In varie dimensioni e materiali.
Specifica
Product Type Sfera di macinazione
Diametro (sistema imperiale) 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) 3 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per un grado di miscelazione e macinazione superiore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibromulino MM 400
Materiale Zirconium Oxide