Learn More
MMAE-d8, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16491479
Marca: Medchem Express HY15162A
MedChemExpress MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico MMAE-d8
CAS 2070009-72-0
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C39H59D8N5O7
Tecnica Cancer-programmed Cell Death
Colore White
Sinonimo Monomethyl auristatin E-d8 Deuterated labeled MMAE
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (137.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C
Molecular Weight (g/mol) 726.03
Quantità 1 mg
Peso formulazione 726.03
Percent Purity 98.43%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.