Learn More
Cytiva MMP-9 Human, Biotrak assay
Codice prodotto. 10197434 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
96 reazioni
Codice prodotto. 10197434
Marca: Cytiva RPN2614
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Anti-MMP-9 Microplate; Assay buffer; Standard; Peroxidase conjugate; Wash buffer; TMB substrate
Provides a simple, specific and precise quantitative determination of MMP-9 in tissue culture supernatants and homogenates as well as plasma
  • Specific for free pro-MMP-9 and pro-MMP-9 complexed to TIMP-1
  • No cross-reactivity with pro-MMP-1, -2, -3, TIMP-1 and -2
  • Sufficient material for 96 wells. If one standard curve is constructed, 40 unknowns can be measured in duplicate.
  • Range: 1-32ng/mL (4–128 ng/ml with plasma)
  • Sensitivity: 0.6ng/mL
  • Four-hour protocol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MMP-9
Intervallo saggio 1 to 32ng/mL
Cross-reattività Human
Descrizione MMP-9, Human, Biotrak Assay.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipettes or pipetting equipment with disposable polypropylene tips (100 μl, 500 μl, 1 mL and 5 mL); Disposable polypropylene test tubes; Glass measuring cylinders (100 mL and 500 mL); Distilled or deionized water; Spectrophtometric plate reader capable of
Include Microplate (12 x 8-well strip coated with Anti-MMP-9), 10mL Phosphate Assay Buffer, 64ng Human pro MMP-9 standard(lyophilized), Anti-MMP-9 HRP Conjugate (lyophilized), 12.5mL Wash Buffer, TMB Substrate
Quantità Each
Tipo di campione Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Citrate), Cell Culture Supernatant
Sensibilità 0.6 ng/mL
Tempo totale saggio 4 hr.
Content And Storage -15°C to -30°C
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for use with serum, plasma (EDTA, heparin, citrate) and cell culture supernatant samplesBiotrak ELISAs measure MMP protein levels in human serum, plasma, and cell culture samples
Materiale Polypropylene
Product Type Human MMP-9 activity assay