Learn More
Novus Biologicals™ MMP23B Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18292235 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18292235
Marca: Novus Biologicals™ NBL113157
The MMP23B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26512 and based on accession number NM_6983. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens matrix metallopeptidase 23B (MMP23B), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Signal Transduction
Protein State Native
For Research Use Only