missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ MN Reaction Tube Rack
Click to view available options
Quantità:
5 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | Color |
| Formato | 80-well |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1.5 mL and 2.0 mL reaction tubes |
| N. di campioni | 80 |
| Quantità | 5 Pack |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto