Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MN Science Silicon Septa
Codice prodotto. 15258613
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
11.5 mm
12.5 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 15258613
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0418501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Premium material giving up to 400 injections per septa.
  • High mechanical strength septa - up to 400 injections per septa
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
Tipo MN
Diametro (sistema metrico) interno 11.5 mm
Quantità 48/Pk.