Descrizione
- content: 6 cushions, 3 socks, 20 mats
Specifica
Specifica
| Materiale | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Oil Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
| Peso (sistema imperiale) | 6.61 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3 kg |