Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Door
Descrizione
- Versatile storage space
- Mobile with lockable wheels
- Features one door to protect stored items
- Many sizes and configurations available
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Tipo di armadietto | Mobile |
| Dimensioni (P x L x A) | 516 x 450 x 590 mm |
| Tipo di sportello | Hinged |
| Finitura | Epoxy Coated |
| Materiale del telaio | Steel |
| Lato del perno | Left |
| Meccanismo di blocco | No |
| N. di sportelli | 1 |
| N. di cassetti | None |
| Vedi altri risultati |