Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Lockable Door
Click to view available options
Lato del perno:
Right
N. di cassetti:
1
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- Versatile storage space
- Mobile with lockable wheels
- Features one door with locking mechanism to protect stored items
- Many sizes and configurations available
Specifications
Specifications
| Colore | White |
| Tipo di armadietto | Mobile |
| Dimensioni (P x L x A) | 516 x 600 x 740 mm |
| Tipo di sportello | Hinged |
| Finitura | Epoxy Coated |
| Materiale del telaio | Steel |
| Lato del perno | Right |
| Meccanismo di blocco | Yes |
| N. di sportelli | 1 |
| N. di cassetti | None |
| Show More |