Learn More
IKA™ R 2850 Mobile Floor Stand
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For overhead stirrers and dispersers with a diameter of extension arm of 16 mm.
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 875 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Overhead Stirrers and Dispersers With a Diameter of Extension Arm of 16mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Overhead Stirrers and Dispersers With a Diameter of Extension Arm of 16mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1921 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Mobile Floor Stand |
| Larghezza (sistema imperiale) | 38.6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 980 mm |