Learn More
Miele Professional™ Modulo
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 790 x 640 x 353mm
Descrizione
- Dotato di 12 ugelli con Ø 10 mm
- Dotato di un telaio di fissaggio regolabile in altezza
- Listello con magneti per riconoscimento automatico carrello
- Altezza di carico max. dalla stella: 610 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox, plastica |
| Colore | in acciaio inox, nero |
| Capacità | 12 Vetreria da laboratorio voluminosa |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 790 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 353 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 640 mm |