Learn More
Miele Professional™ Modulo
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 496 x 492 x 330mm
Descrizione
- Adatto per 23 pipette in posizione diagonale
- 10 pipette fino a 560 mm e 13 pipette fino a 490 mm
- Distanza asticelle per il supporto 20 o 26 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox, plastica |
| Product Type | Inserto/modulo per pipette |
| Colore | in acciaio inox, nero |
| Capacità | 23 Pipette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 496 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 492 mm |