Learn More
Miele Professional™ Modulo
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 496 x 492 x 260mm
Descrizione
- Con 12 ugelli (E 351), 4 x 1620 mm con fermi (E 353)
- Con 13 ugelli (E 352), 6 x 220 mm con fermi (E 354)
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Inserto/modulo per bicchieri a collo stretto |
| Colore | in acciaio inox |
| Capacità | 25 Bicchieri a collo stretto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 496 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 492 mm |