Learn More
Miele Professional™ Modulo
Codice prodotto. 15400555 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 600 x 530 x 346mm
Codice prodotto. 15400555
Marca: Miele Professional™ 5746290
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Carrelli E 757 per il supporto ottimale di vetreria da laboratorio voluminosa
  • Dotato di 6 ugelli
  • Dotato di un telaio di fissaggio regolabile in altezza
  • Altezza di carico max. dalla stella: 610 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox, plastica
Colore in acciaio inox, nero
Capacità 6 Vetreria da laboratorio voluminosa
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 600 mm
Altezza (sistema metrico) 346 mm
Larghezza (sistema metrico) 530 mm