Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Includes: 37 Injector Nozzles
Descrizione
- Con 37 ugelli
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Supporto per ML/2 per il riconosc. autom. del carrello
Specifica
Specifica
| Product Type | E 414 Carelli 1/1 |
| Modello | E 414 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | vetreria a collo stretto |
| Include | 37 ugelli iniettori |
| Quantità | 1 ogni |