Learn More
Miele Professional™ Modulo
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 496 x 492 x 190mm
Descrizione
Con 36 ugelli (E 351), 4 x 160 mm con fermi (E 353)
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox, plastica |
| Product Type | Inserto/modulo per bicchieri a collo stretto |
| Colore | in acciaio inox, nero |
| Capacità | 36 Bicchieri a collo stretto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 496 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 492 mm |