Learn More
Miele Professional™ Modulo
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 352 x 558 x 170mm
Descrizione
88 ugelli 2,5 x 110 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox, plastica |
| Product Type | Inserto/modulo per provette |
| Colore | in acciaio inox, nero |
| Capacità | 88 Provette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 352 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 558 mm |