Learn More
Köttermann Mobile Single Bench
This Mobile Single Bench fulfills a variety of tasks in the laboratory.
Marca:  Köttermann 505-00166
Dettagli aggiuntivi : Peso : 45.70980kg
Codice prodotto. 17332229
  • 1363.37€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available for sitting and standing work height
  • Features castors for mobility
Specifica
Specifica
600 x 1200 x 750 mm
Trespa™ TopLab™ PLUS Worktop
1