Learn More
Köttermann Mobile Single Bench
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Stile della parte superiore:
Melamine TopResist Worktop
Trespa TopLab PLUS Worktop
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available for sitting and standing work height
- Features castors for mobility
Specifica
Specifica
| Dimensioni (P x L x A) | 600 x 1500 x 750 mm |
| N. di ripiani | 1 |
| Stile della parte superiore | Trespa TopLab PLUS Worktop |