Learn More
Miele Professional™ Modulo
Codice prodotto. 15430545 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 496 x 492 x 288mm
Codice prodotto. 15430545
Marca: Miele Professional™ 6233580
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Modulo E 745/1 per disporre in modo ottimale max 104 pipette
  • Adatto per 104 pipette fino a 540 mm
  • Telaio di fissaggio dimensione scomparti 16 x 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox, plastica
Product Type Inserto/modulo per pipette
Colore in acciaio inox, nero
Capacità 104 Pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 496 mm
Altezza (sistema metrico) 288 mm
Larghezza (sistema metrico) 492 mm