Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 790 x 640 x 524mm
Descrizione
- Capacità di carico: 9 complementi DIN
- Dotato di 2 bracci irroratori integrati
- Le dimensioni di carico dei due livelli sono diverse
- Listello con magneti per ric. autom. carrello (con magnete ML)
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Carrello per cesti |
| Colore | in acciaio inox |
| Capacità | 9 Cesti DIN 6 Cesti SPRI |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 790 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 524 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 640 mm |