Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Codice prodotto. 15450555 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 790 x 640 x 565mm
Codice prodotto. 15450555
Marca: Miele Professional™ 4607630
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Carrelli E 940 per il supporto ottimale di vetreria a collo stretto a 2 livelli
  • Il carrello iniettori è utilizzabile anche senza livelli super.
  • Listello con magneti per riconoscimento automatico carrello
  • Livello inferiore con in totale 115 ugelli con fermo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox, plastica
Product Type Carrello per cesti
Colore in acciaio inox, nero
Capacità 115 Bicchieri a collo stretto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 790 mm
Altezza (sistema metrico) 565 mm
Larghezza (sistema metrico) 640 mm