Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 790 x 619 x 421mm
Descrizione
- Il carrello iniettori è utilizzabile anche senza livelli super.
- Listello con magneti per riconoscimento automatico carrello
- Accopp. diretto carrello, moduli con accopp. adattatore
- Le misure di carico dei singoli ripiani si distinguono
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 790 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 421 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 619 mm |