Learn More
Miele Professional™ Modulo
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 352 x 558 x 55mm
Descrizione
Telaio di supporto per inserti
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 352 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 558 mm |