Learn More
Thermo Scientific Chemicals Moclobemide
Codice prodotto. 17261172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17261172
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71320-77-9
Formula molecolare C13H17ClN2O2
Specifica
Materiale o nome chimico Moclobemide
Quantità 1 g
Punto di fusione 135.0°C to 138.0°C
Peso formulazione 268.74
InChI Key YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
IUPAC Name 4-chloro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 268.74