Learn More
Tocris Bioscience™ Moclobemide
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18792694
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18792694
Marca: Tocris Bioscience™ 4395/10
Reversible MAO-A inhibitor
Reversible monoamine oxidase A (MOA-A) inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71320-77-9
Formula molecolare C13H17ClN2O2
Specifica
Materiale o nome chimico Moclobemide
Quantità 10 mg
Peso formulazione 268.74
Purezza >99%
Peso molecolare 268.741