Learn More
Jenway™ Model 4510 and Model 4520 Benchtop Conductivity Meter
Codice prodotto. 12491240
Click to view available options
Tipo di sonda:
Conductivity Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12491240
Marca: Jenway™ 3544010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to provide accurate and quick readings.
  • Always measure at the best resolution with automatic standard recognition
  • Easily calibrate with either standard solution or known cell constant
Specifica
Punti di calibrazione (conduttività) 1413 μS, 12.88 mS, 84 μS, 10 μS, 1382 ppm TDS
Costante di cella K = 1
Punti dati Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity, Temperature
Intervallo (conduttività) 0 to 19.99 μS / 0 to 199.9 μS / 0 to 1999 μS / 0 to 19.99 mS / 0 to 199.9 mS / 0 to 1999 mS / 0 to 19.99 S*(only with cell constant >5)
Include Glass conductivity probe with ATC (K = 1) as noted, electrode holder, and GLP
Lingue English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese
Tipo di sonda Conductivity Probe
Risoluzione (conduttività) 0.01 μS / 0.1 μS / 1 μS / 0.01 mS / 0.1 mS / 1 mS / 0.01 S