Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio modello CHA5 Tyvek™ Classic Plus
Codice prodotto. 12663720 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12663720 medio pezzi 100
11853510 Large pezzi 100
12653720 2 X-Large pezzi 100
12673720 X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12663720 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13495715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1259.61€
    1103.42€ / pezzi 100
    Risparmia 156.19€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute con cappuccio verdi DuPont™ Tyvek™ @@@600@@@ Plus sono realizzate in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun.
  • Il cinturino autoadesivo consente una perfetta adesione della maschera al viso
  • Le cuciture fitte e ribattute offrono protezione e resistenza
  • Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
  • Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, produzione farmaceutica o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size medio
Materiale Tessuto Tyvek™
Colore Verde
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Elastico
Tipo di chiusura Chiusura a zip, risvolto
Tipo di giuntura Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, tipo 4-B, 5-B e 6-B
Tipo di colletto Sottogola autoadesivo
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 14126
Misura petto (sistema metrico) Da 92 a 100 cm
Da utilizzare con (applicazione) Le applicazioni per gli indumenti Classic Plus in Tyvek™ comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, farmaceutico o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché in applicazioni mediche e in caso di esposizione a rischi biologici
Peso (sistema metrico) < 250 g