Descrizione
- Il cinturino autoadesivo consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Le cuciture fitte e ribattute offrono protezione e resistenza
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, produzione farmaceutica o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | X-Large |
| Materiale | Tessuto Tyvek™ |
| Colore | Verde |
| Stile vita | Elastico |
| Stile della caviglia | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di cappa | Elastico |
| Tipo di chiusura | Chiusura a zip, risvolto |
| Vedi altri risultati |